Få mere at vide
N^w-Nitro-L-argininmethylesterhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478436
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478436 25 g 25g
15468436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63666.14
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 51298-62-5 | C7H16ClN5O4 | 269.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51298-62-5
Molekylær formel C7H16ClN5O4
Molekylvægt (g/mol) 269.69
MDL nummer MFCD00039052,MFCD00133613
InChI nøgle QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
PubChem CID 135193
IUPAC navn methyl (2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)methyliden]amino]pentanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 159°C to 161°C
Farve Hvid
Beilstein 3744166
Mængde 25 g
Formel vægt 269.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver