Få mere at vide
N^w-Nitro-L-arginin, 98%
Artikelnummer. 15448648
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448648 25 g 25g
15438648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62061.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2149-70-4 | C6H13N5O4 | 219,201 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2149-70-4
Molekylær formel C6H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 219.201
MDL nummer MFCD00007033
InChI nøgle MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Synonym h-arg no2-oh, ng-nitro-l-arginine, l-nna, nitroarginine, n-nitro-l-arginine, nomega-nitro-l-arginine, n g-nitro-l-arginine, ng-no2-l-arg, n-omega-nitro-l-arginine, n g-nitroarginine
PubChem CID 440005
ChEBI CHEBI:27960
SMIL C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nomega-Nitro-L-arginine
Smeltepunkt 257 °C
Beilstein 1728914
Mængde 25 g
Formel vægt 219.2
Procent renhed 98%