Få mere at vide
N^w-Methyl-L-arginine acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15403589
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403589 50 mg 50mg
15493579 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60890.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Nitrogenoxidsyntasehæmmer
Nitrogenoxidsyntasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53308-83-1
Molekylær formel C9H20N4O4
Molekylvægt (g/mol) 248.283
MDL nummer MFCD00069311
InChI nøgle IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
Synonym tilarginine acetate, l-nmma, l-nmma acetate, ng-monomethyl-l-arginine acetate, nomega-me-l-arg, unii-2fl3530af2, ng-me-l-arg, acoh, tilarginine acetate usan, ng-methyl-l-arginine acetate salt, l-ornithine, n5-imino methylamino methyl-cas
PubChem CID 135242
IUPAC navn eddikesyre;(2S)-2-amino-5-[(N'-methylcarbamimidoyl)amino]pentansyre
SMIL CC(=O)O.CN=C(N)NCCCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nomega-Methyl-L-arginine acetate
Farve Hvid
Beilstein 6674255
Merck Index 14,6022
Mængde 50 mg
Formel vægt 248.28
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver