Få mere at vide
N-vinylphthalimid, 99%
Artikelnummer. 10181002 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10181002 5 g Glasflaske 5g
10349143 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181002 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 370200050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3485-84-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00078446
InChI nøgle IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
PubChem CID 77035
SMIL C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinylphthalimide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84.0°C to 88.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-ethenyl-2,3-dihydro-lH-isoindol-1,3-dion
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Vinylphthalimide