Få mere at vide
N-vinylphthalimid, 99%
Artikelnummer. 11367356
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367356 1 g 1g
11377356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367356 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09335.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3485-84-5 | C10H7NO2 | 173,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3485-84-5
Molekylær formel C10H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.17
MDL nummer MFCD00078446
InChI nøgle IGDLZDCWMRPMGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylphthalimide, 2-vinylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-vinyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl, 2-vinyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethenyl-1,3-dihydro-1,3-dioxoisoindole, 2-ethenyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-vinylbenzo c azolidine-1,3-dione, n-vinylphtalimide
PubChem CID 77035
IUPAC navn 2-ethenylisoindol-1,3-dion
SMIL C=CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinylphthalimide
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Beilstein 127880
Formel vægt 173.17
Procent renhed 99%