Få mere at vide
N-Vinylcarbazole, 97%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Vinylcarbazole |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 63°C to 65°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Kogepunkt | 154°C (3.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 182°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- N-Vinylcarbazole
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.