Få mere at vide
N-Vinylcarbazole, 97%
Artikelnummer. 10792074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10792074 25 g Glasflaske 25g
10521524 5 g Glasflaske 5g
10177043 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10792074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387220250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1484-13-5
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00004966,MFCD00134336
InChI nøgle KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
IUPAC navn 9-ethenylcarbazol
SMIL C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinylcarbazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63°C to 65°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 154°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 182°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 193.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Vinylcarbazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.