Få mere at vide
N-vinyl-epsilon-caprolactam, 99%
Beskrivelse
N-Vinyl-epsilon-caprolactam bruges som reaktivt fortyndingsmiddel i en række af vores skærme og bruges i en lang række UV-hærdende skærmtrykfarver. N-Vinyl-epsilon-caprolactam anvendes i UV-belægninger og -klæbemidler samt en byggesten til syntese af papirbelægninger. Reaktivt fortyndingsmiddel til belægninger af optiske fibre og hurtig prototyping.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Vinyl-epsilon-caprolactam bruges som reaktivt fortyndingsmiddel i en række af vores skærme og bruges i en lang række UV-hærdende serigrafifarver. N-Vinyl-epsilon-caprolactam anvendes i UV-belægninger og -klæbemidler samt en byggesten til syntese af papirbelægninger. Reaktivt fortyndingsmiddel til belægninger af optiske fibre og hurtig prototyping.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Vinyl-epsilon-caprolactam |
| Smeltepunkt | 32 °C til 36 °C |
| Tæthed | 1.029 |
| Kogepunkt | 128 °C (21 mmHg) |
| Flammepunkt | 101 °C (214 °C) |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (delvist). |
| Formel vægt | 139.2 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- N-Vinyl-epsilon-caprolactam
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: N-Vinyl-epsilon-caprolactam