Få mere at vide
N-vinyl-epsilon-caprolactam, 99%
Artikelnummer. 11489217
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489217 10 g 10g
11499217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21311.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2235-00-9 | C8H13NO | 139,198 g/mol
N-Vinyl-epsilon-caprolactam bruges som reaktivt fortyndingsmiddel i en række af vores skærme og bruges i en lang række UV-hærdende skærmtrykfarver. N-Vinyl-epsilon-caprolactam anvendes i UV-belægninger og -klæbemidler samt en byggesten til syntese af papirbelægninger. Reaktivt fortyndingsmiddel til belægninger af optiske fibre og hurtig prototyping.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Vinyl-epsilon-caprolactam bruges som reaktivt fortyndingsmiddel i en række af vores skærme og bruges i en lang række UV-hærdende serigrafifarver. N-Vinyl-epsilon-caprolactam anvendes i UV-belægninger og -klæbemidler samt en byggesten til syntese af papirbelægninger. Reaktivt fortyndingsmiddel til belægninger af optiske fibre og hurtig prototyping.
Opløselighed Opløseligt i vand
(delvis).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2235-00-9
Molekylær formel C8H13NO
Molekylvægt (g/mol) 139.198
MDL nummer MFCD00080693
InChI nøgle JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinylcaprolactam, 1-vinylazepan-2-one, n-vinyl-epsilon-caprolactam, 2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro, unii-kfc10cy9up, 1-vinylhexahydro-2h-azepin-2-one, 1-ethenylhexahydro-2h-azepin-2-one, kfc10cy9up, 1-vinylazaperhydroepin-2-one, poly-n-vinylcaprolactam
PubChem CID 75227
IUPAC navn 1-ethenylazepan-2-on
SMIL C=CN1CCCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Smeltepunkt 32°C to 36°C
Tæthed 1.029
Kogepunkt 128°C (21 mmHg)
Flammepunkt 101°C (214°F)
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 139.2
Procent renhed 99%