Få mere at vide
N-Vinyl-2-pyrrolidon, Mikromol™
Artikelnummer. 17973526
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17973526 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17973526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0083.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Vinyl-2-pyrrolidon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Analyt- eller komponentnavne N-Vinyl-2-pyrrolidone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
SMIL C=CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 111,0684 g/mol