Få mere at vide
N-Vinyl-2-pyrrolidon, LoGiCal
Artikelnummer. 30457501
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457501 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457501 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0083.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Vinyl-2-pyrrolidone
CAS 88-12-0
Analyt- eller komponentnavne N-Vinyl-2-pyrrolidone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Ethenylpyrrolidin-2-one, N-Vinyl-2-pyrrolidone, Povidone Imp. A (EP), 1-Vinylpyrrolidin-2-one, 1-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, 1-Vinyl-2-pyrrolidone, Aronix M 150, N-V 2RC, N-VP, N-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinylpyrrolin-2-one, NSC 10222, NSC 683040, NVP 300, V-Pyrol, V-Pyrol RC, Vinylbutyrolactam, Povidone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Løsningstype Fedt
SMIL C=CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 111.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 111,0684 g/mol