Få mere at vide
N-vinyl-2-pyrrolidon, 99 %, stabiliseret med NaOH
Product Code. 10193090 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Unit Size:
10 L
2.5 L
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
10193090 500 mL 500ml
10071500 5 mL 5ml
10773694 2.5 L 2.5 L
15264634 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10193090 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 140925000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    913.65 DKK / 500ml
    Spare 186.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Add to basket
Edge
CAS: 88-12-0 | C6H9NO | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-12-0
Molekylær formel C6H9NO
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00003197
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL C=CN1CCCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Vinyl-2-pyrrolidone
Navn note 98%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 13 °C til 14 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0430g/mL
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt 95 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,2% maks. (Pyrrolidon) (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5119 til 1,5139
Mængde 500 mL
Merck Index 15,7814
Specifik vægtfylde 1.043
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 52,1 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: blandbar med acetone, diethylether, ethanol, toluen, benzen, meget godt opløseligt i organiske opløsningsmidler
Stabilisator 0,1% flækket kaustik soda
Viskositet 2,4 mPa (20 °C)
Formel vægt 111.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.