Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Vinyl-2-pyrrolidone |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 13 °C til 14 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0430g/mL |
| Kogepunkt | 218 °C |
| Flammepunkt | 95 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Show More |
Safety and Handling
- N-Vinyl-2-pyrrolidone, stabilized
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.