missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Vanillylnonanamide, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30312078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30312078 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312078 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17900600

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nonivamide
CAS 2444-46-4
Analyt- eller komponentnavne Nonivamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 293.1991 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.