Få mere at vide
n-Undecanoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Undecanoyl Chloride |
| CAS | 17746-05-3 |
| Molekylær formel | C11 H21 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | NSC 83585, Undecanoic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC navn | undecanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.737 |
| Formel vægt | 204.128 |