Få mere at vide
n-Undecanoylchlorid, 98%
Artikelnummer. 15442848
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442848 500 mg 500mg
15432848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442848 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56380.ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 17746-05-3 | C11H21ClO | 204,738 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17746-05-3
Molekylær formel C11H21ClO
Molekylvægt (g/mol) 204.738
MDL nummer MFCD00000739
InChI nøgle JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecanoyl chloride, undecanoic acid chloride, undecanoylchloride, n-undecanoylchloride, undecanoyl chloride, acmc-1c80a, ksc175q6f
PubChem CID 87287
IUPAC navn undecanoylchlorid
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Undecanoyl chloride
Kogepunkt 135 °C til 136 °C
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Lineær formel CH3(CH2)9COCl
Brydningsindeks 1.443
Mængde 500 mg
FN nummer UN3265
Beilstein 1759226
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 204.74
Procent renhed 98%