Få mere at vide
N-Undecane, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695692 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695692 100 mL Amber glass bottle 100ml
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10695692 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. U/0005/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Spezifikation
CAS 1120-21-4
Smeltepunkt -26°C
Farve Colorless
Kogepunkt 196°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C11H24
MDL nummer MFCD00008959
Mængde 100 mL
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
InChI nøgle RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCC
IUPAC navn undecane
Molekylvægt (g/mol) 156.31
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
Formel vægt 156.31g/mol
Damptryk 0.6 hPa at 20°C
Fysisk form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Undecane
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.