Få mere at vide
n-Undecane-d24, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Undecane-d24 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| Formel vægt | 180.34 |