Få mere at vide
n-Undecane-d24, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Undecane-d24 |
| CAS | 164858-54-2 |
| Molekylær formel | C11D24 |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | undecane-d24 |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.46 |
| Formel vægt | 180.34 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |