Få mere at vide
n-Undecane, 99%
Artikelnummer. 11328297
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328297 50 g 50g
11318297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11328297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031807.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156,31 g/mol
n-Undecane bruges som et mildt kønstiltrækkende middel til forskellige typer møl og kakerlakker. Det bruges også som en intern standard i den gaskromatografiske analyse. Desuden bruges det som smøremidler og smøremiddeladditiver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-21-4
Molekylær formel C11H24
Molekylvægt (g/mol) 156.31
MDL nummer MFCD00008959
InChI nøgle RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC navn undecane
SMIL CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Undecane
Smeltepunkt -26 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.74 g/mL
Kogepunkt 196 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Lugt Mild
Lineær formel CH3(CH2)9CH3
Brydningsindeks 1.4173
Mængde 50 g
FN nummer UN2330
Opløselighedsinformation Blandet med ethylalkohol og ether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 156.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Undecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Undecane