Få mere at vide
n-Undecane, 99%
Artikelnummer. 10501201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10501201 100 mL 100ml
10501391 500 mL 500ml
10368573 2.5 L 2.5 L
15274634 10 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10501201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140661000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-21-4
Molekylær formel C11H24
Molekylvægt (g/mol) 156.31
MDL nummer MFCD00008959
InChI nøgle RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC navn undecane
SMIL CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Undecane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7400g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)9CH3
Brydningsindeks 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Mængde 100 mL
Beilstein 01, IV, 487
Formel vægt 156.31
Damptryk 0.6hPa at 20°C
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Undecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.