Artikelnummer. 10368573
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Pakningsstørrelse
10368573
2.5 L
2.5 L
10501201
100 mL
100ml
10501391
500 mL
500ml
15274634
10 L
-
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10368573
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
140660025
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1120-21-4 | C11H24 | 156,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
1120-21-4
Molekylær formel
C11H24
Molekylvægt (g/mol)
156.31
MDL nummer
MFCD00008959
InChI nøgle
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID
14257
ChEBI
CHEBI:46342
IUPAC navn
undecane
SMIL
CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
n-Undecane
Navn note
99%
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
-26,0 °C
Farve
Farveløs
Tæthed
0.7400g/mL
Kogepunkt
196,0 °C
Flammepunkt
65 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
99%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )9 CH3
Brydningsindeks
1,4160 til 1,4180
Mængde
2.5 L
Beilstein
01, IV, 487
Specifik vægtfylde
0.74
Formel vægt
156.31
Damptryk
0,6 hPa ved 20 °C
Procent renhed
99%
Fysisk form
Væske
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?