Få mere at vide
n-Undecane, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11419711 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419711 500 mL 500ml
11409711 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11419711 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215823190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.00 DKK
    2303.76 DKK / 500ml
    Spare 116.24 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-21-4
Molekylær formel C11H24
Molekylvægt (g/mol) 156.31
MDL nummer MFCD00008959
InChI nøgle RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC navn undecane
SMIL CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Undecane
Farve Farveløs
Tæthed 0,744 ved 25 °C (vand = 1)
Analyseprocentområde 0.997
Mængde 500 mL
Formel vægt 156.3
Fysisk form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • undecane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: undecane