Få mere at vide
n-Undecane, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11409711 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409711 100 mL -
11419711 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409711 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215823180
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-21-4
Molekylær formel C11H24
Molekylvægt (g/mol) 156.31
MDL nummer MFCD00008959
InChI nøgle RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-undecane, hendecane, n-hendecane, decane, methyl, unii-jv0qt00nue, ccris 3796, jv0qt00nue, undecane, undecane, analytical standard, und
PubChem CID 14257
ChEBI CHEBI:46342
IUPAC navn undecane
SMIL CCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Undecane
Farve Farveløs
Tæthed 0.744 at 25°C (water = 1)
Analyseprocentområde 0.997
Mængde 100 mL
Formel vægt 156.3
Fysisk form Væske