Få mere at vide
N-Trityl Olmesartan Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C45H44N6O3/c1-5-18-39-46-41(44(3,4)53)40(43(52)54-6-2)50(39)31-32-27-29-33(30-28-32)37-25-16-17-26-38(37)42-47-49-51(48-42)45(34-19-10-7-11-20-34,35-21-12-8-13-22-35)36-23-14-9-15-24-36/h7-17,19-30,53H,5-6,18,31H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 716.3475 |