missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Trityl Losartan Isomer, TRC

Artikelnummer. 30452317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452317 25 mg
30450364 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88883525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 150098-04-7
Molekylær formel C41H37ClN6O
Molekylvægt (g/mol) 665.23
Synonym 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol
IUPAC navn [2-butyl-5-chloro-1-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
SMIL CCCCc1nc(CO)c(Cl)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Trityl Losartan Isomer
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-37(29-49)39(42)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3
Formel vægt 664.2717
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.