missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Trityl Losartan Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trityl Losartan Isomer |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H37ClN6O/c1-2-3-23-38-43-37(29-49)39(42)47(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)40-44-46-48(45-40)41(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,49H,2-3,23,28-29H2,1H3 |
| Formel vægt | 664.2717 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?