missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Trityl-deshydroxymethyl Losartan, TRC

Artikelnummer. 30454625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454625 1 g
30453991 500 mg
30456510 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8878251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1797133-13-1
Molekylær formel C40H35ClN6
Molekylvægt (g/mol) 635.21
Synonym 5-[4'-[(2-Butyl-4-chloro-1H-imidazol-1-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazole
IUPAC navn 5-[2-[4-[(2-butyl-4-chloroimidazol-1-yl)methyl]phenyl]phenyl]-2-trityltetrazole
SMIL CCCCc1nc(Cl)cn1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn(n4)C(c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Trityl-deshydroxymethyl Losartan
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C40H35ClN6/c1-2-3-23-38-42-37(41)29-46(38)28-30-24-26-31(27-25-30)35-21-13-14-22-36(35)39-43-45-47(44-39)40(32-15-7-4-8-16-32,33-17-9-5-10-18-33)34-19-11-6-12-20-34/h4-22,24-27,29H,2-3,23,28H2,1H3
Formel vægt 634.2612
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.