missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Trityl Candesartan Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30456019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456019 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8872105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Trityl Candesartan Ethyl Ester
CAS 1797985-81-9
Molekylær formel C45H38N6O3
Mængde 5 mg
Synonym 2-Ethoxy-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C45H38N6O3/c1-3-53-43(52)39-25-16-26-40-41(39)50(44(46-40)54-4-2)31-32-27-29-33(30-28-32)37-23-14-15-24-38(37)42-47-49-51(48-42)45(34-17-8-5-9-18-34,35-19-10-6-11-20-35)36-21-12-7-13-22-36/h5-30H,3-4,31H2,1-2H3
SMIL CCOC1=NC2=CC=CC(=C2N1CC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4C5=NN(N=N5)C(C6=CC=CC=C6)(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C(=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 710.82
Formel vægt 710.3005
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.