Få mere at vide
N-Trityl Candesartan Cilexetil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N2-Tritylcandesartan Cilexetil |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C52H48N6O6/c1-3-61-50-53-46-30-18-29-45(49(59)62-36(2)63-51(60)64-42-25-14-7-15-26-42)47(46)57(50)35-37-31-33-38(34-32-37)43-27-16-17-28-44(43)48-54-56-58(55-48)52(39-19-8-4-9-20-39,40-21-10-5-11-22-40)41-23-12-6-13-24-41/h4-6,8-13,16-24,27-34,36,42H,3,7,14-15,25-26,35H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 852.3635 |