missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Trityl-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trityl-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one-13C2,15N |
| CAS | 1330185-57-3 |
| Molekylær formel | C2613C2H25N415NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Trityl-5,6,7,8-tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one-13C2,15N |
| InChI formel | InChI=1S/C28H25N5O2/c1-19-17-23(34)33-26(35)24-25(31-27(33)30-19)32(18-29-24)28(20-11-5-2-6-12-20,21-13-7-3-8-14-21)22-15-9-4-10-16-22/h2-16,18-19,23,34H,17H2,1H3,(H,30,31)/i24+1,25+1,29+1 |
| SMIL | CC1CC(O)N2C(=N1)N[13c]3[13c]([15n]cn3C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)C2=O |
| IUPAC navn | 8-hydroxy-6-methyl-3-trityl-4,6,7,8-tetrahydropyrimido[1,2-a]purin-10-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.51 |
| Formel vægt | 466.2046 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?