Få mere at vide
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide, 99%
Artikelnummer. 11469887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469887 5 g 5g
11479887 25 g 25g
11489887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22854.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13880-05-2 | C7H13NO4 | 175.18 g/mol
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamid anvendes til fremstilling af N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamid ved omsætning med benzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamid anvendes til fremstilling af N-(5-hydroxymethyl-2-phenyl-[1,3]dioxan-5-yl)-acrylamid ved omsætning med benzaldehyd.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13880-05-2
Molekylær formel C7H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 175.18
MDL nummer MFCD00081045
InChI nøgle MVBJSQCJPSRKSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-tris hydroxymethyl methyl acrylamide, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl acrylamide, tris-acrylamide, n-acryloyltris hydroxymethyl aminomethane, n-acryloyl-tris hydroxymethyl aminomethane, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl prop-2-enamide, zlchem 121, acryloylaminomethylidynetrimethanol, n-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl-2-propanyl acrylamide
PubChem CID 83788
IUPAC navn N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]prop-2-enamid
SMIL OCC(CO)(CO)NC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]acrylamide
Smeltepunkt 134°C to 138°C
Lineær formel CH2=CHCONHC(CH2OH)3
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 175.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Acryloyltris(hydroxymethyl)aminomethane