Få mere at vide
n-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic Acid, Millipore™
Beskrivelse
Buffer substance TES
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[Tris(Hydroxymethyl)-Methyl]-2-Aminoethanesulfonic Acid |
| CAS | 7365-44-8 |
| Smeltepunkt | 226°C to 228°C |
| Mængde | 250 g |
| Løsningstype | Buffer |
| MDL nummer | MFCD00007532 |
| Synonym | N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES, N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.24 |
| Grad | Research |