Få mere at vide
N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, Millipore™
Artikelnummer. 32238904
Skift visning
Mængde:
10 kg
Artikelnummer. Mængde
32238904 10 kg
1 options
Artikelnummer. 32238904 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1106959010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buffer substance TES
Buffer substance TES
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
CAS 7365-44-8
Synonym N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES, N-[Tris(hydroxymethyl)-methyl]-2-aminoethanesulfonic acid
Mængde 10 kg
Molekylvægt (g/mol) 229.24