missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Triphenylmethyl Irbesartan, TRC

Artikelnummer. 30449915
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449915 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449915 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8089701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Butyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 886999-35-5
Molekylær formel C44 H42 N6 O
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one','2-butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 2-Butyl-3-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
InChI formel InChI=1S/C44H42N6O/c1-2-3-25-40-45-43(30-15-16-31-43)42(51)49(40)32-33-26-28-34(29-27-33)38-23-13-14-24-39(38)41-46-48-50(47-41)44(35-17-7-4-8-18-35,36-19-9-5-10-20-36)37-21-11-6-12-22-37/h4-14,17-24,26-29H,2-3,15-16,25,30-32H2,1H3
SMIL CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8
IUPAC navn 2-butyl-3-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Molekylvægt (g/mol) 670.84
Formel vægt 670.342
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.