Få mere at vide
N-(triphenylmethyl)-4-imidazolcarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30454499
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30454499 1 g
1 options
Artikelnummer. 30454499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8892051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Triphenylmethyl)-4-imidazolecarboxaldehyde
CAS 33016-47-6
Molekylær formel C23H18N2O
Mængde 1 g
Synonym 1-Triphenylmethyl-1H-imidazol-4-yl)carboxaldehyde, 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Triphenylmethylimidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazol-4-ylcarboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-4-formyl-1H-imidazole, 1-Trityl-4-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-(N-Triphenylmethyl)imidazolecarboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C23H18N2O/c26-17-22-16-25(18-24-22)23(19-10-4-1-5-11-19,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMIL O=Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 1-tritylimidazol-4-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 338.4
Formel vægt 338.1419