Få mere at vide
N-Trimethylsilylacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trimethylsilylacetamide |
| CAS | 13435-12-6 |
| Molekylær formel | C5H13NOSi |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | (Acetylamino)trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)acetamide, NSC 139859, Trimethylsilylacetamide, TMS-acetamide, TMS acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7) |
| SMIL | CC(=O)N[Si](C)(C)C |
| IUPAC navn | N-trimethylsilylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.25 |
| Formel vægt | 131.0766 |