Få mere at vide
n-(Trimethylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850301
Skift visning
Mængde:
25 mL
Artikelnummer. Mængde
15850301 25 mL
1 options
Artikelnummer. 15850301 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8182040025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 18156-74-6
Smeltepunkt -42°C
Tæthed 0.955 To 0.959 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 212°C (Decomposition)
MDL nummer MFCD00005280
Mængde 25 mL
Synonym N-(Trimethylsilyl)imidazole, TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole
Molekylvægt (g/mol) 140.26