Få mere at vide
N-(Trimethylsilyl)imidazol, 97%
Artikelnummer. 10677522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10677522 100 g Glasflaske 100g
10317540 25 g Glasflaske 25g
10475555 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10677522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167131000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N-(Trimethylsilyl)imidazol, 97 %, Mængde: 250 g, emballage: glasflaske, kogepunkt: 93 grader. C til 94 grader. C (13,0 mmHg), farveløs til gul, smeltepunkt: -42 grader. C, Molekylvægt: 140,26, Procentrenhed: 97%, Assay Procentinterval: 96% min. (GC), CAS: 18156-74-6 | CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18156-74-6
Molekylær formel C6H12N2Si
Molekylvægt (g/mol) 140.26
MDL nummer MFCD00005280
InChI nøgle YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC navn imidazol-1-yl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Trimethylsilyl)imidazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -42 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 93 °C til 94 °C (13,0 mmHg)
Flammepunkt 5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4750 til 1,478
Mængde 100 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,5 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 140.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.