Få mere at vide
N-(Trimethylsilyl)imidazol, 97%
Artikelnummer. 10475555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10475555 250 g Glasflaske 250g
10317540 25 g Glasflaske 25g
10677522 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10475555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167132500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
N-(Trimethylsilyl)imidazol, 97 %, Mængde: 250 g, emballage: glasflaske, kogepunkt: 93 grader. C til 94 grader. C (13,0 mmHg), farveløs til gul, smeltepunkt: -42 grader. C, Molekylvægt: 140,26, Procentrenhed: 97%, Assay Procentinterval: 96% min. (GC), CAS: 18156-74-6 | CAS: 18156-74-6 | C6H12N2Si | 140,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18156-74-6
Molekylær formel C6H12N2Si
Molekylvægt (g/mol) 140.26
MDL nummer MFCD00005280
InChI nøgle YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilyl-1h-imidazole, tsim, 1h-imidazole, 1-trimethylsilyl, n-trimethylsilylimidazole, trimethylsilyl imidazole, 1-trimethylsilylimidazole, n-trimethylsilyl imidazol, imidazole, 1-trimethylsilyl
PubChem CID 28925
ChEBI CHEBI:85063
IUPAC navn imidazol-1-yl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Trimethylsilyl)imidazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -42 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 93 °C til 94 °C (13,0 mmHg)
Flammepunkt 5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4750 til 1,478
Mængde 250 g
Fieser 07,399; 11,575; 01,337; 02,177
Specifik vægtfylde 0.95
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Viskositet 2,5 mm2/s (25 °C)
Formel vægt 140.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)imidazole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.