Få mere at vide
N-(Trimethylsilyl)dimethylamine, 95%
Artikelnummer. 11407877
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407877 10 g 10g
11417877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16550.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117.27 g/mol
N,N-dimethyltrimethylsilylamin blev anvendt i syntesen af phosphoramidit. Det blev også anvendt som et reagens ved fremstilling af iminiumsalte og amider samt til silylering af polymerer. En kombination af N-(trimethylsilyl)dimethylamin og MeI var også effektiv til at give p-methylbenzoesyre med et 85% udbytte baseret på 90% omdannelse fra den tilsvarende Me-ester. DETA er blevet behandlet med N-(trimethylsilyl)-dimethylamin for at give mono-, di- og trisilylerede derivater
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-dimethyltrimethylsilylamin blev brugt i syntesen af phosphoramidit. Det blev også anvendt som et reagens ved fremstilling af iminiumsalte og amider samt til silylering af polymerer. En kombination af N-(trimethylsilyl)dimethylamin og MeI var også effektiv til at give p-methylbenzoesyre med et 85% udbytte baseret på 90% omdannelse fra den tilsvarende Me-ester. DETA er blevet behandlet med N-(trimethylsilyl)-dimethylamin for at give mono-, di- og trisilylerede derivater.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2083-91-2
Molekylær formel C5H15NSi
Molekylvægt (g/mol) 117.27
MDL nummer MFCD00008297
InChI nøgle KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
IUPAC navn N-methyl-N-trimethylsilylmethanamin
SMIL CN(C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 86°C to 87°C
Kemisk navn eller materiale N-(Trimethylsilyl)dimethylamine
Mængde 10 g
Lineær formel (CH3)3SiN(CH3)2
FN nummer UN2733
Beilstein 1731861
Flammepunkt −19°C (−3°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 117.27
Procent renhed 95%
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.397
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.732