Få mere at vide
N-(Trimethylsilyl)diethylamin, 97 %
Artikelnummer. 11493657
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493657 25 g 25g
11403667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18149.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 996-50-9 | C7H19NSi | 145,32 g/mol
Det bruges til at aflede polære organiske forbindelser. N,N-diethyl(trimethylsilyl)amin er et kemisk reagens med bred anvendelse i organisk kemi og bruges i stereospecifikke additionsreaktioner såvel som i SN2 nukleofile substitutioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at aflede polære organiske forbindelser. N,N-diethyl(trimethylsilyl)amin er et kemisk reagens med bred anvendelse i organisk kemi og bruges i stereospecifikke additionsreaktioner såvel som i SN2 nukleofile substitutioner.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 996-50-9
Molekylær formel C7H19NSi
Molekylvægt (g/mol) 145.32
MDL nummer MFCD00009040
InChI nøgle JOOMLFKONHCLCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilylamine, trimethylsilyldiethylamine, diethylaminotrimethylsilane, n,n-diethyltrimethylsilylamine, n,n-diethyl-1,1,1-trimethylsilanamine, n,n-diethylaminotrimethylsilane, diethyl trimethylsilyl amine, n-trimethylsilyldiethylamine, diethylamino trimethylsilane, n-trimethylsilyl diethylamine
PubChem CID 70454
ChEBI CHEBI:85070
IUPAC navn N-ethyl-N-trimethylsilylethanamin
SMIL CCN(CC)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 125 °C til 126 °C
Kemisk navn eller materiale N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Smeltepunkt -10 °C
Mængde 25 g
Flammepunkt 10 °C (50 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.411
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.76
FN nummer UN2733
Beilstein 635718
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 145.32
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)diethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(Trimethylsilyl)diethylamine