Få mere at vide
N-(Trimethylsilyl)acetamide, 97%
Artikelnummer. 10286880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286880 25 g Glass bottle 25g
10311044 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 207590250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 13435-12-6 | C5H13NOSi | 131.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13435-12-6
Molekylær formel C5H13NOSi
Molekylvægt (g/mol) 131.25
MDL nummer MFCD00008671
InChI nøgle LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilyl acetamide, trimethylsilylacetamide, acetamide, n-trimethylsilyl, tms acetamide, acetylamino trimethylsilane, trimethylsilyl acetamide, acetamide, tms derivative, n-trimethylsilyl-acetamide, n-tms-acetamide, n-trimethylsilylacetoamide
PubChem CID 25989
IUPAC navn N-trimethylsilylacetamide
SMIL CC(=O)N[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Trimethylsilyl)acetamide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40°C to 46°C
Farve White to Yellow
Kogepunkt 84°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt 70°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3CONHSi(CH3)3
Mængde 25 g
Fieser 01,1235; 16,178
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 131.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Mass
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(Trimethylsilyl)acetamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.