Få mere at vide
N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone |
| CAS | 14468-90-7 |
| Molekylær formel | C7 H15 N O Si |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | C[Si](C)(C)N1CCCC1=O |
| IUPAC navn | 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.29 |
| Formel vægt | 157.0923 |