Få mere at vide
N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidon, TRC
Product Code. 30450360
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
Product Code. Mængde
30450360 5 g
1 options
Product Code. 30450360 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7969005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Trimethylsilyl-2-pyrrolidone
CAS 14468-90-7
Molekylær formel C7 H15 N O Si
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H15NOSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7(8)9/h4-6H2,1-3H3
SMIL C[Si](C)(C)N1CCCC1=O
IUPAC navn 1-trimethylsilylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 157.29
Formel vægt 157.0923