missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Trifluoroacetylpropargylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetylpropargylamine |
| CAS | 14719-21-2 |
| Molekylær formel | C5H4F3NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Trifluoro-N-prop-2-ynylacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-(prop-2-ynyl)acetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-prop-2-yne-1-ylacetamide, N-Propargyltrifluoroacetamide, N-Propargyltrifluoroacetylamide, 2,2,2-Trifluoro-N-2-propynylacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-2-propyn-1-ylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F3NO/c1-2-3-9-4(10)5(6,7)8/h1H,3H2,(H,9,10) |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)NCC#C |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-prop-2-ynylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.09 |
| Formel vægt | 151.0245 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?