missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Trifluoroacetyliso Deacetylcolchicine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetyliso Deacetylcolchicine |
| CAS | 71324-48-6 |
| Molekylær formel | C22 H22 F3 N O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22F3NO6/c1-29-16-10-13-12(6-8-15(16)27)18-11(5-7-14(13)26-21(28)22(23,24)25)9-17(30-2)19(31-3)20(18)32-4/h6,8-10,14H,5,7H2,1-4H3,(H,26,28)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | COC1=CC2=C(C=CC1=O)c3c(CC[C@@H]2NC(=O)C(F)(F)F)cc(OC)c(OC)c3OC |
| IUPAC navn | 2,2,2-trifluoro-N-[(7S)-1,2,3,9-tetramethoxy-10-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.41 |
| Formel vægt | 453.1399 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?