missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Trifluoroacetylglycine, TRC

Artikelnummer. 30452006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452006 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7872051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Trifluoroacetylglycine
CAS 383-70-0
Molekylær formel C4 H4 F3 N O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H4F3NO3/c5-4(6,7)3(11)8-1-2(9)10/h1H2,(H,8,11)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CNC(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 171.07
Formel vægt 171.0143
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.