Få mere at vide
N-Trifluoroacetylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetylglycine |
| CAS | 383-70-0 |
| Molekylær formel | C4 H4 F3 N O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4F3NO3/c5-4(6,7)3(11)8-1-2(9)10/h1H2,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMIL | OC(=O)CNC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.07 |
| Formel vægt | 171.0143 |