Få mere at vide
N-Trifluoroacetylglycine N-Succinimidyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Trifluoroacetylglycine','N-Succinimidyl Ester |
| CAS | 3397-30-6 |
| Molekylær formel | C8 H7 F3 N2 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7F3N2O5/c9-8(10,11)7(17)12-3-6(16)18-13-4(14)1-2-5(13)15/h1-3H2,(H,12,17) |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.15 |
| Formel vægt | 268.0307 |